Aluminium CRM, Standard Solutions, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.32225.0100EA 55.6 EUR InStock
1.32225.0100
Aluminium CRM, Standard Solutions, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'aluminium
Al(NO₃)₃ in H₂O
  • Diluted standard solutions that are ready-to-use for accurate measurements
  • Traceable to SRM from NIST and USP
  • Full certificates of analysis with comprehensive quality documentation
  • Information on concentration and expanded measurement uncertainty
  • Save time and minimize errors
Method used for Uncertainty Measurement (Accuracy in the table below)= ICP-OES
Certifications: Traceable to SRM from NIST and USP.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité