Ammonium CRMs, standard solutions, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.25023.0100 1.25024.0100 1.25022.0100 1.25025.0100 1.25026.0100 1.25027.0100 1.32227.0100
1.25023.0100EA 61.6 EUR InStock
1.25023.0100 1.25024.0100 1.25022.0100 1.25025.0100 1.25026.0100 1.25027.0100 1.32227.0100
Ammonium CRMs, standard solutions, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'ammonium
NH₄Cl in H₂O
  • Diluted standard solutions that are ready-to-use for accurate measurements
  • Traceable to SRM from NIST and USP
  • Full certificates of analysis with comprehensive quality documentation
  • Information on concentration and expanded measurement uncertainty
  • Save time and minimize errors
Method used for Uncertainty Measurement (Accuracy in the table below)= Photometry
Certifications: Traceable to SRM from NIST and USP.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité