Fluoride CRM, Standard Solutions, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.32233.0100 1.32234.0100 1.32235.0100 1.32236.0100
1.32233.0100EA 90.8 EUR InStock
1.32233.0100 1.32234.0100 1.32235.0100 1.32236.0100
Fluoride CRM, Standard Solutions, Supelco®
Étalons Étalons anioniques Standards de fluorure
NaF in H₂O
  • Diluted standard solutions that are ready-to-use for accurate measurements
  • Traceable to SRM from NIST and USP
  • Full certificates of analysis with comprehensive quality documentation
  • Information on concentration and expanded measurement uncertainty
  • Save time and minimize errors
Method used for Uncertainty Measurement (Accuracy in the table below)= Photometry
Certifications: Traceable to SRM from NIST and USP.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité