Sachets à décoller autoclavables, avec indicateur de vapeur, auto-adhésifs, 1073B Tyvek® / polyester
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BBMGTVKSS0206 BBMGTVKS02095 BBMGTVKSS0306 BBMGTVKSS0308 BBMGTVKS03508 BBMGTVKSS0415 BBMGTVKSS0422 BBMGTVKSS0510 BBMGTVKSS0608 BBMGTVKSS0612 BBMGTVKSS0628 BBMGTVKSS0632 BBMGTVKSS0635 BBMGTVKSS0713 BBMGTVKSS0810 BBMGTVKSS0815 BBMGTVKSS0818 BBMGTVKSS0834 BBMGTVKSS1012 BBMGTVKSS1020 BBMGTVKSS1214 BBMGTVKSS1217 BBMGTVKSS1424 BBMGTVKSS1520 BBMGTVKSS1617 BBMGTVKSS1626 BBMGTVKSS1632 BBMGTVKSS1635 BBMGTVKSS1822 BBMGTVKSS2426 BBMGTVKSS2430 BBMGTVKSS2435 BBMGTVKS163525
129-1657EA 1700 EUR InStock
129-1657 129-2471 129-1658 129-1659 129-2472 129-1660 129-1661 129-1662 129-1663 129-1664 129-1665 129-1666 129-1667 129-1668 129-1669 129-1670 129-1671 129-1672 129-1673 129-1674 129-1675 129-1676 129-1677 129-1678 129-1679 129-1680 129-1681 129-1682 129-1683 129-1684 129-1685 129-1686 129-2473
Sachets à décoller autoclavables, avec indicateur de vapeur, auto-adhésifs, 1073B Tyvek® / polyester
Sachets Poches de stérilisation
Améliorez le temps de préparation, performance, la barrière microbienne et la propreté de vos sachets décollables pour autoclave.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Système de fermeture auto-adhésif simple, rapide et fiable
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur intégré - autoclavable de 121 à 125 °C
  • Résistant à la déchirure et à la perforation
  • Une face en Tyvek® 1073B hydrophobe et non pelucheux
  • Une face en film polyester/polyoléfine laminé
  • Se décolle proprement
Une nette évolution comparé aux sachets de stérilisation à la vapeur en papier. Ces sachets à décoller Tyvek® ne se déchireront pas et ne se perforeront pas comme le font habituellement les sachets pour autoclave en papier. Gagnez un temps précieux dans la préparation de l'équipement grâce au système de fermeture auto-adhésif facile à utiliser. Pas besoin d'utiliser et de valider une thermosoudeuse.
Le matériau Tyvek® de qualité médicale 1073B possède les propriétés de barrière microbienne les plus élevées de tous les matériaux compatibles avec la stérilisation à la vapeur. Ils sont également compatibles avec les cycles de décontamination VHP couramment utilisés avec la technologie des isolateurs. N’absorbe ni n’adsorbe d’eau
Information de livraison: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité