L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Housses BPF, DuPont™ Tyvek® 1422A
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
COVTVK0716E COVTVK1048E COVTVK1416 COVTVK1416E COVTVK1460 COVTVK1460E COVTVK1613 COVTVK1613E COVTVK2009E COVTVK2048 COVTVK2048E COVTVK3012E COVTVK3260 COVTVK3260E COVTVK4410E COVTVK4836 COVTVK4836E COVTVK5060E COVTVK6036E COVTVK7248WS8T COVTVK3230E 1012TW 1013TW COVTVK281216E
129-2758EA 8440 EUR InStock
129-2758 129-2759 129-2731 129-2718 129-2719 129-2720 129-2721 129-2722 129-2723 129-2724 129-2725 129-2726 129-2728 129-2729 129-2730 129-2903 129-3079 129-3081 129-3082 129-3083 129-2727 KACC1012TW KACC1013TW KACCCOVTVK281216E
Housses BPF, DuPont™ Tyvek® 1422A
Housses
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation du matériel pour la stérilisation à la vapeur ; ou utilisez-les dans tout environnement de fabrication pharmaceutique pour protéger le matériel nettoyé contre la contamination.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie la conformité de l'emballage aux SOP
  • Emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène et étiquetés
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur- autoclavable de 121 à 125 °C
  • Résistant à la déchirure et à la
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité