Cathepsin Inhibitor I
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIC1020-1MGEA 87.3 EUR InStock
APOSBIC1020-1MG
Cathepsin Inhibitor I
Protéines et Peptides
Selectively inhibits Cathepsin B, Cathepsin L, Cathepsin S and Papain.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité