Phosphoramidon disodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
BIMI0549-10MG BIMI0549-5MG
APOSBIMI0549-10MGEA 285 EUR InStock
APOSBIMI0549-10MG APOSBIMI0549-5MG
Phosphoramidon disodium salt
Protéines et Peptides
Inhibitor of thermolysin. Weak collagenase inhibitor. Does not inhibit chymotrypsin, papain, pepsin or trypsin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité