Soybean Trypsin inhibitor
Fournisseur: Apollo Scientific
BIMI1441-1G BIMI1441-250MG BIMI1441-5G
APOSBIMI1441-1GEA 212 EUR InStock
APOSBIMI1441-1G APOSBIMI1441-250MG APOSBIMI1441-5G
Soybean Trypsin inhibitor
Protéines et Peptides
Assay >10000 U/mg lyophilizedInhibitor of Trypsin, Chymotrypsin, Plasmin and otherproteolytic enzymes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité