Acetyl pepstatin
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIMI7332-25MGEA 40.8 EUR InStock
APOSBIMI7332-25MG APOSBIMI7332-100MG
Acetyl pepstatin
Protéines et Peptides
Inhibitor of aspartyl proteases, particularly effective onHIV-I proteinase and HIV-II proteinase
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité