Decontaminant, DNA-ExitusPlus™ Indicator Free
Fournisseur: Apollo Scientific
DNA-ExitusPlus™
APOSBIA7409-1LEA 163 EUR InStock
APOSBIA7409-1L APOSBIA7409-100ML APOSBIA7409-250ML APOSBIA7409-500ML APOSBIA7409-5X500
Decontaminant, DNA-ExitusPlus™ Indicator Free
Produits nettoyants Décontaminants
Indicator-free version of DNA-ExitusPlus™. Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
Information de livraison: Supplied in spray bottles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité