Recombinant TrypZean®
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIT0530-10MGEA 166 EUR InStock
APOSBIT0530-10MG APOSBIT0530-5MG
Recombinant TrypZean®
Enzymes
Plant origin, non-animal source bovine trypsin. Recombinantly expressed in corn, completely free of animal source contaminants. Intended for use in cell culture.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité