L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Recombinant isocitrate dehydrogenase
Fournisseur: Apollo Scientific
BITP1329-1MG BITP1329-50MG BITP1329-5MG
APOSBITP1329-1MGEA 191 EUR InStock
APOSBITP1329-1MG APOSBITP1329-50MG APOSBITP1329-5MG
Recombinant isocitrate dehydrogenase
Enzymes
For long term storage it is recommended to add a carrier protein (0.1% HAS or BSA). Please avoid freeze-thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité