J.T.Baker® DILUT-IT™, Solutions tampons, code couleur, concentrées
Fournisseur: Avantor
4861.EA 45.68 EUR InStock
4861. 4862.
J.T.Baker® DILUT-IT™, Solutions tampons, code couleur, concentrées
Buffers Tampons pH
Concentré volumétrique, pour dilution à 500 ml.
  • Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité