L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Polystyrene centrifuge tubes, PerformR®
Fournisseur: LABCON
3115-870-028-9 3130-345-008-9
3115-870-028-9EA 237 EUR InStock
3115-870-028-9 3130-345-008-9
Polystyrene centrifuge tubes, PerformR®
Tubes Tubes à centrifuger
Polysterene tubes are made of crystal clear resin and have bold etched graduations. They can be used for some culture applications that require a glass clear material.
  • ATP-, RNase/Dnase-, and endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Attached flat screw caps with a polyethelene liner
  • Molded graduations and writing surface
  • Polystyrene USP Class VI resin, free of DiHEMDA, oleamide, and BPA
  • Not freezable, not autoclavable
Caps feature a three-ply, co-extruded liner consisting of a foamed white low density polyethelene (LDPE) core sandwiched between two solid layersMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité