Eau, STERI-WATER® USP, purifié, stérile
Fournisseur: VELTEK ASSOCIATES INC.
VELTSTWA-5GEA 395 EUR InStock
VELTSTWA-5G
Eau, STERI-WATER® USP, purifié, stérile
Eau
Sterile water for chemical formulation, cleaning, and rinsing.
Filtered at 0,2 µm. Gamma-irradiated, double-bagged, and delivered with lot-specific sterile documentation.
Attention: Not for human or animal injection, diagnostic, or therapeutic use.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité