Eau, traité au DEPC
Fournisseur: G Bioscienes
786-118EA 75.4 EUR InStock
786-118 786-109 786-117
Eau, traité au DEPC
Eau
Ultra pure DEPC-Treated water is suitable for use with sensitive RNA research. It is prepared by incubating with 0.1% DEPC (diethylpyrocarbonate), an RNase inhibitor, and then autoclaved to remove the DEPC, to prevent downstream interference, and sterilized.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité