Magnesium chloride solution 1 M
Fournisseur: G Bioscienes
R004EA 77.7 EUR InStock
R004
Magnesium chloride solution 1 M
Magnesium chloride solutions
Formule: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité