D(-)-Sorbitol solution 1 M
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: D(-)-Glucitol
R038EA 77.7 EUR InStock
R038
D(-)-Sorbitol solution 1 M
D(-)-Sorbitol
Quality DNase and RNase free reagent solution for yeast research.
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité