D(-)-Luciférine sel de sodium ≥99.5% sans endotoxine
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
Synonyms: D-Luciferin, sodium4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium saltSodium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate
OZBILN10000EA 0 EUR InStock
OZBILN10000
D(-)-Luciférine sel de sodium ≥99.5% sans endotoxine
D(-)-Luciférine sel de sodium
OZ Biosciences D-Luciferin K+ and Na+ salts are routinely used as Firefly’s Luciferase substrate in in vitro and in vivo bioluminescent assays. The quality and purity of the D-Luciferin are essential to obtain good and reproducible results. OZ Biosciences is offering high quality of Endotoxin-Free D-Luciferin K+ and Na+ salts.
Store at -20°C and protect from light.
  • High purity > 99.5%
  • Good solubility and great sensitivity
  • Reliable in vivo reporter for bioluminescent assays
  • Endotoxin free (ideal for in vivo application)
  • Quick and easy diffusion throughout the animal
Suitable for bioluminescent assays, whole animal imaging, ATP assays, immunoassays, pyrosequencing, luciferase fragment complementation for sequential gene analysis experiments.
Formule: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
MW: 302,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044938
Numéro CAS: 103404-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité