Acide trifluoroacétique
Fournisseur: Merck
Synonyms: TFA
80457-10MLEA 158 EUR InStock
80457-10ML
Acide trifluoroacétique
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité