Ethylènediamine ≥99.0% (par GC), GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
88382.460EA 740 EUR InStock
88382.460 88382.180 88382.290 88382.320 88382.410
Ethylènediamine ≥99.0% (par GC), GPR RECTAPUR®
Ethylènediamine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008204
Numéro CAS: 107-15-3
ONU: 1604
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99.0%
Appearance Clear liquid
Colouration ≤ 15 APHA
Water ≤ 0.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité