Fittings for Shimadzu LC systems
Fournisseur: Agilent
8001-0803 8001-0805 8001-0806 8001-0813 8001-0816 8001-0817 8001-0819
HEWL8001-0803EA 0 EUR InStock
HEWL8001-0803 HEWL8001-0805 HEWL8001-0806 HEWL8001-0813 HEWL8001-0816 HEWL8001-0817 HEWL8001-0819
Fittings for Shimadzu LC systems
Raccords et connecteurs
These fittings for Shimadzu HPLC systems provide leak-free connections and prevent the loss of peak shape and resolution.
  • Robust design for long life and smooth, leak-free operation
  • Stainless steel nuts and ferrules for high-pressure systems
To ensure leak-free connections, and to prevent the loss of peak shape and resolution, always use the recommended fitting style for columns, valves, and unions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité