L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
QuikChange HT protein engineering system
Fournisseur: AGILENT
G5900A G5900B G5901A G5901B G5902A G5902B G5903A G5903B
AGLSG5900AEA 10084 EUR InStock
AGLSG5900A AGLSG5900B AGLSG5901A AGLSG5901B AGLSG5902A AGLSG5902B AGLSG5903A AGLSG5903B
QuikChange HT protein engineering system
Réactifs pour acides nucléiques Cloning Kits and Ligation
Protein directed evolution in just one step.
  • Discover fast, learn more
  • T300Quickly identify functional sites-codon saturation mutagenesis across the entire protein
  • Efficient design reduces screening costs
  • Only the mutations you want with all mutants retaining structural integrity
  • Time and cost savings
  • From DNA to colonies in less than 24 hours with QuikChange Lightning speed
The QuikChange HT protein engineering system provides rapid resolution of structural and functional questions by creating libraries of rationally designed mutants for applications such as single amino acid scanning, site saturations scanning, or targeted combinatorial mutagenesis.
Precisely target and mutate some or each position in 1 to 20×50 amino acid regions in less than 24 hours. Design large mutagenic libraries from as few as 100 and up to 120000 user-defined sequences with free access to mutagenesis workspace software in eArray. Discover fast, learn more.
QuikChange HT Protein Engineering System contains up to 120000 mutagenic oligonucleotides, oligo amplification primers and reagents, QuikChange enzymes and reagents, and SoloPack Gold SuperCompetent cells for EZClone.
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
QuikChange HT Protein engineering system 150nt, 10 Sites 1 kt AGLSG5900A
QuikChange HT Protein engineering system 150nt, 20 Sites 1 kt AGLSG5900B
QuikChange HT Protein engineering system 200nt, 10 Sites 1 kt AGLSG5901A
QuikChange HT Protein engineering system 200nt, 20 Sites 1 kt AGLSG5901B
QuikChange HT Protein engineering system 150nt-Academic, 10 Sites 1 kt AGLSG5902A
QuikChange HT Protein engineering system 150nt-Academic, 20 Sites 1 kt AGLSG5902B
QuikChange HT Protein engineering system 200nt-Academic, 10 Sites 1 kt AGLSG5903A
QuikChange HT Protein engineering system 200nt-Academic, 20 Sites 1 kt AGLSG5903B
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité