Electron capture detectors (ECD)
Fournisseur: Agilent
18713-60040 18713-60050 19233-20625 19233-20755 G1533-80565 G2397-20540 G2397-80520
HEWL18713-60040EA 87 EUR InStock
HEWL18713-60040 HEWL18713-60050 HEWL19233-20625 HEWL19233-20755 HEWLG1533-80565 HEWLG2397-20540 HEWLG2397-80520
Electron capture detectors (ECD)
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
The micro ECD has a detection zone volume 10 times smaller than any other ECD with replicable inlet liner to decreasing column contamination of the cell.
  • Replaceable liner
The replaceable liner serves as a physical stop for the column, ensuring reproducible column installation and decreasing column contamination of the cell.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité