J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Fournisseur: Avantor
49002-0000EA 1941.68 EUR InStock
49002-0000 49002-0006 49002-0007 49002-0106 49003-0000 49003-0006 49003-0007 49003-0106 49003-0107 49006-0000 49006-0006 49006-0106 49006-0107 49033-0000 49033-0006 49033-0106 49102-0000 49103-0000 49002-1106 49002-1107 49003-1106 49003-1107 49006-1106 49006-1107 49033-1106 49102-1106 49103-1106 49106-1106 49102-0006 49103-0006 49106-0000 49133-0000 49006-3106 49002-3106 49003-3106 49033-3106 49106-3106 49102-3106 49103-3106 49002-2000 49002-2006 49002-2106 49003-2106 49024-0008 49002-0117 49026-0017 49026-0117
J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Pointes de pipettes
Convient pour une utilisation sur Tecan Freedom EVO ou Tecan Fluent. Disponible en version conductrice et non conductrice, avec ou sans filtre, et en version marquée CE-IVD pour les applications de diagnostic clinique.
  • Fabriqué dans des conditions de salle blanche (classe de salle blanche 8)
  • Contrôle qualité de pointe
  • Idéal pour l'analyse à haut débit
  • Emballé sous carton ou blister
Les embouts robotiques J.T.Baker® de type TE conviennent pour une utilisation sur Tecan Freedom EVO (utilise généralement des embouts dans le S-Tray = plateau suspendu), Tecan Fluent (utilise généralement des embouts dans le C-Tray pour la boîte à embouts au format ANSI/SLAS) et d'autres robots OEM. instruments.
La validation des embouts sur l'instrument pour des applications spécifiques relève de la responsabilité de l'utilisateur.
Informations de commande: Empty tip boxes need to be ordered separately for single stack refill C-trays.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité