GC columns, J&W DB-XLB
Fournisseur: Agilent
121-1222 121-1232 122-1211 122-1212 122-1231 122-1232 122-1233 122-1236 123-1232 123-1236 123-1262 125-1212 125-1232 128-1222
HEWL121-1222EA 691 EUR InStock
HEWL121-1222 HEWL121-1232 HEWL122-1211 HEWL122-1212 HEWL122-1231 HEWL122-1232 HEWL122-1233 HEWL122-1236 HEWL123-1232 HEWL123-1236 HEWL123-1262 HEWL125-1212 HEWL125-1232 HEWL128-1222
GC columns, J&W DB-XLB
Colonnes pour chromatographie
DB-XLB is exceptionally low bleed for active compounds, specifically pesticides, herbicides, PCBs, and PAHs, and for confirmation analyses.
  • Exceptionally low bleed and low polarity; unique selectivity
  • Excellent inertness for active compounds
  • Ideal for confirmational analyses
  • Excellent for pesticides, herbicides, PCBs and PAHs
  • Ideal for GC/MS; MSD testing and certification available
The column delivers highly specific analysis of pesticides, herbicides, polychlorinated biphenyls (PCBs), and polyaromatic hydrocarbons (PAHs). DB-XLB is also excellent as a confirmation column for semivolatile environmental analyses.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité