Plaque J.T.Baker® à 96 puits.
Fournisseur: Avantor
43001-0117EA 99.53 EUR InStock
43001-0117 43001-0118 43001-0119 43001-0600
Plaque J.T.Baker® à 96 puits.
Microplaques Microplaques deepwell
Les plaques J.T.Baker® à 96 puits ronds en PS sont idéales pour les applications ELISA.
  • Le codage alphanumérique facilite l'identification des échantillons
  • La forme de la plaque réduit considérablement le transfert d'échantillons
  • Les dimensions standardisées (128×85 mm) assurent une certaine compatibilité avec les machines de laboratoire les plus courantes
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité