L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plaque J.T.Baker® Medio
Fournisseur: Avantor
43001-0102EA 171 EUR InStock
43001-0102 43001-0103 43001-0101
Plaque J.T.Baker® Medio
Microplaques Microplaques deepwell
PP, plaque de stockage à 96 puits coniques.
  • En raison de la tangence des plaques J.T.Baker® Medio, moins de 50 % de l'espace d’empilement est nécessaire
  • Code alphanumérique pour faciliter l'identification et l'enregistrement des échantillons individuels
  • Les bords surélevés des puits permettent une fermeture hermétique
  • Les puits coniques facilitent le mélange des échantillons
La plaque J.T.Baker® Medio est parfaitement adaptée aux zones de stockage limitées (réfrigérateur).
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Couleur Volume de travail recommandé Stérile Volume puits Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
transparent 20 - 500 µl - 0,65 ml 40 43001-0102
transparent 50 - 2000 µl - 2,3 ml 20 43001-0103
Low Manufacturing Impact
transparent 50 - 1000 µl - 1,2 ml 32 43001-0101
Low Manufacturing Impact
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité