Plaque J.T.Baker® à puits ronds
Fournisseur: Avantor
43001-0010EA 42.34 EUR InStock
43001-0010 43001-0016 43001-0116
Plaque J.T.Baker® à puits ronds
Microplaques Microplaques deepwell
Fabriquées en PP vierge pour minimiser les substances extractibles.
  • Rebord surélevé pour éviter la contamination croisée et permettre un meilleur cachetage thermosoudé
  • Également disponible sans bord pour permettre l'insertion de flacons, ou lorsque des films adhésifs sont utilisés
  • Fond rond pour optimiser le mélange et la récupération
  • Convient pour une utilisation avec des systèmes automatisés de manipulation d'échantillons
  • Peut être stocké à −80 °C
Plaque J.T.Baker® Plus à puits ronds avec des sorties d'air et des bords surélevés pour la décongélation des échantillons.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité