L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
ISIS 3
Fournisseur: Agilent
5023-1517 5023-1522 5023-1523 5023-1524 5023-1525 5023-1527 5043-0054 5043-0055 G8411-67111 G8411-67115 G8411-80115 G8411-80119 G8411-80121
HEWL5023-1517EA 31 EUR InStock
HEWL5023-1517 HEWL5023-1522 HEWL5023-1523 HEWL5023-1524 HEWL5023-1525 HEWL5023-1527 HEWL5043-0054 HEWL5043-0055 HEWLG8411-67111 HEWLG8411-67115 HEWLG8411-80115 HEWLG8411-80119 HEWLG8411-80121
ISIS 3
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
The ISIS 3 dramatically increases the productivity of both the Agilent 7800 ICP-MS and the Agilent 7900 ICP-MS while also allowing high matrix samples to be run for extended periods of time.
  • Constant flow nebulisation eliminates stabilisation after high-speed uptake
  • Reduces the amount of sample reaching the instrument, reducing cleaning and maintenance requirements
  • Provides the highest possible throughput with discrete sampling
With its fast uptake piston pump and close-coupled 7-port valve located close to the nebuliser, the ISIS 3 enables reducedMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité