L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Speciation columns and supplies
Fournisseur: Agilent
G1820-65541 G3154-65002 G3288-80000 G3154-65001 G3268-80001
HEWLG1820-65541EA 984 EUR InStock
HEWLG1820-65541 HEWLG3154-65002 HEWLG3288-80000 HEWLG3154-65001 HEWLG3268-80001
Speciation columns and supplies
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
High quality Speciation Columns used as replacements and accessories in the ICP-MS systems portfolio.
  • Excellent peak separation and reproducibility for the most common speciation methods
  • Excellent reproducibility of both the retention time (RT) and concentration
  • Helps users determine quantity and chemical species with confidence
  • Greater productivity – avoid the need for re-analysis of samples
  • The broadest range of phases and column configurations
A range of chromium speciation columns, arsenic guard columns and high precision speciation columns forMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité