L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
QuikChange II
Fournisseur: AGILENT
200555 200521 200522 200523 200524 200555
STRA200555EA 0 EUR InStock
STRA200555 AGLS200521 AGLS200522 AGLS200523 AGLS200524 AGLS200555
QuikChange II
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleic Acid Modification and Labelling
These QuikChange II kits provide improved fidelity, while maintaining greater than 80% mutation efficiency for single site mutagenesis.
  • Includes PfuUltra High-fidelity DNA polymerase to minimise unwanted errors
  • Complete kit provides all reagents necessary to support mutagenesis (at single sites)
Used for large constructs, and for use with electroporation competent cells.
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité