Hermetic Tamper Evident Buckets, Rectangular
Fournisseur: LAMAPLAST
1109 1107 1105
LAMA1109EA 16.3 EUR InStock
LAMA1109 LAMA1107 LAMA1105
Hermetic Tamper Evident Buckets, Rectangular
Godets
Robust PP bucket with ergonomic handle. It features pressure lid with opening-off seal.
  • Rectangular shape
  • Flat bottom ensures total emptying and easy cleaning
  • Especially suitable in cosmetic, pharma, paint or dye industries
  • Food contact material approved
Hot filling possible up to 95 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité