AAV helper-free system
Fournisseur: AGILENT
240109 240071 240073 240074 240075 240109
STRA240109EA 550 EUR InStock
STRA240109 AGLS240071 AGLS240073 AGLS240074 AGLS240075 AGLS240109
AAV helper-free system
Vecteurs, plasmides et librairies
The AAV Helper-Free System eliminates the requirement for wild-type adenovirus co-infection from both AAV vector production and AAV stock titering steps, making this system entirely helper virus-free and safer. This system works with a broad range of hosts and infects both dividing and non-dividing cells.
  • Stable gene expression
  • High titer virus
  • Lower toxicity vs. non-viral methods of gene delivery
Attention: For Research Use Only. Not for Use in Diagnostic Procedures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité