L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éthanol dénaturé, EMSURE® analysis_for (EURO MEK 1% +IPA 1%+ 10 Bitrex)
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol denatured
1.03771.2500 1.03771.9180
1.03771.2500EA 62.33 EUR InStock
1.03771.2500 1.03771.9180
Éthanol dénaturé, EMSURE® analysis_for (EURO MEK 1% +IPA 1%+ 10 Bitrex)
Ethanol denatured
Bitrex = Denatonium benzoate
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Densité: 0.79 g/cm³(20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3 II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité