HRP-conjugate stabiliser, SeramunStab® STNP
Fournisseur: Apollo
APOSBIL3113-100MLEA 62.6 EUR InStock
APOSBIL3113-100ML APOSBIL3113-250ML
HRP-conjugate stabiliser, SeramunStab® STNP
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Liquid product red odourless pH 6,7 to 6,9. Protein free Stabiliser. Enzyme activity preservation by special chemistry.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité