BM-1 orchid medium
Fournisseur: Apollo Scientific
PMB141A-10X1L PMB141C-50L PMB141N-10L
APOSPMB141A-10X1LEA 0 EUR InStock
APOSPMB141A-10X1L APOSPMB141C-50L APOSPMB141N-10L
BM-1 orchid medium
Milieux de culture cellulaire
Contains macro/micronutrients, vitamins and plantgrowth regulators required for orchid culturePlant tissue culture testedFull specification given in appendix.
  • MFCD07370630
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité