Ichihashi new phalaenopsis (NP) medium
Fournisseur: Apollo Scientific
PMI365A-10X1L PMI365B-10L PMI365C-50L
APOSPMI365A-10X1LEA 0 EUR InStock
APOSPMI365A-10X1L APOSPMI365B-10L APOSPMI365C-50L
Ichihashi new phalaenopsis (NP) medium
Milieux de culture cellulaire
Contains the components as described by Ichihashi (1992); modified to contain 82,0 mg/L NH₄NO₃.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité