Square Buckets
Fournisseur: LAMAPLAST
1137 1147
LAMA1137EA 62.7 EUR InStock
LAMA1137 LAMA1147
Square Buckets
Godets
Robust PP bucket with ergonomic handle.
  • Square shape
  • Flat bottom ensures total emptying and easy cleaning
  • Food contact material approved
Hot filling possible up to 95 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité