GC columns, J&W PoraBOND U
Fournisseur: VARIAN
CP7381 CP7381I5
VARICP7381EA 754 EUR InStock
VARICP7381 VARICP7381I5
GC columns, J&W PoraBOND U
Colonnes pour chromatographie
PoraBOND U is a highly stable polar-bonded porous polymer with the maximum temperature extended from 190 to 300 °C.
  • Increased maximum temperature widens application range
  • Reduced bleed delivers lower detection limits, more accurate results and faster stabilisation times
  • Bonded PLOT phase for longevity
  • Similar phases: Rt-U-BOND
Because the porous polymer is bonded to the column, the PoraBOND U is ideal for use with pressure programs, GC/MS applications and valve switching.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité