L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Other torch components for PerkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0555 8003-0556 8003-0591
HEWL8003-0555EA 195 EUR InStock
HEWL8003-0555 HEWL8003-0556 HEWL8003-0591
Other torch components for PerkinElmer
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These torch supplies are equivalent to those from PerkinElmer ICP-MS for complete confidence.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the stand behind warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
  • Parts qualified on a genuine PerkinElmer system
  • Many parts in packaging designed to be more durable, sturdy and provide the best protection during shipping to ensure the part arrives with no damage
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité