Murashige and skoog modified basal salts (no nitrogen)
Fournisseur: Apollo Scientific
PMM531A-10X1L PMM531B-10L PMM531C-50L
APOSPMM531A-10X1LEA 72.7 EUR InStock
APOSPMM531A-10X1L APOSPMM531B-10L APOSPMM531C-50L
Murashige and skoog modified basal salts (no nitrogen)
Milieux de culture cellulaire
Contains macro/micronutrients as described by Murashige and Skoog, 1962. Modified by eliminating NH₄NO₃ and KNO₃ content. Plant tissue culture tested. Full specification given in appendix.
  • MFCD00240976
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité