L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Murashige and skoog modified basal salts (½ nitrogen)
Fournisseur: Apollo Scientific
PMM561-10X1L PMM561-10L
APOSPMM561-10X1LEA 0 EUR InStock
APOSPMM561-10X1L APOSPMM561-10L
Murashige and skoog modified basal salts (½ nitrogen)
Milieux de culture cellulaire
Contains macro/micronutrients as described byMurashige and Skoog, 1962. Modified by reducing NH₄NO₃ and KNO₃ contentPlant tissue culture testedFull specification given in appendix.
  • MFCD00240976
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité