H1 oat medium
Fournisseur: Apollo Scientific
PMO612A-10X1L PMO612B-10L
APOSPMO612A-10X1LEA 0 EUR InStock
APOSPMO612A-10X1L APOSPMO612B-10L
H1 oat medium
Milieux de culture cellulaire
Contains agar and sucrose. Contains the macro- and micronutrients and supplements required for the symbiotic culture of orchids.
  • Plant tissue culture tested
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité