Terrestrial (Cypripedium) orchid medium
Fournisseur: Apollo Scientific
PMT839A-10X1L PMT839B-10L PMT839C-50L
APOSPMT839A-10X1LEA 0 EUR InStock
APOSPMT839A-10X1L APOSPMT839B-10L APOSPMT839C-50L
Terrestrial (Cypripedium) orchid medium
Milieux de culture cellulaire
Contains 400 mg/L calcium nitrate and 400 mg/L Casein; WITHOUT ammonium nitrate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité