Nettoyants Extran®, concentrés liquides, pour usage manuel (MA), Supelco®
Fournisseur: Merck
1.07553.2500 1.07553.9010 1.07553.9025 1.07555.2500 1.07555.9010 1.07555.9025 1.07555.9200 1.07555.5000 1.07555.1000 1.40000.2500 1.40000.9010 1.40000.9025 1.40000.5000 1.07553.5000
1.07553.2500EA 97.6 EUR InStock
1.07553.2500 1.07553.9010 1.07553.9025 1.07555.2500 1.07555.9010 1.07555.9025 1.07555.9200 1.07555.5000 1.07555.1000 1.40000.2500 1.40000.9010 1.40000.9025 1.40000.5000 1.07553.5000
Nettoyants Extran®, concentrés liquides, pour usage manuel (MA), Supelco®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Une gamme de produits pour nettoyage manuel ou en machine, mise au point pour répondre aux besoins de nettoyage de la verrerie et des petits instruments de laboratoire.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
Les produits de nettoyage manuel sont fournis sous forme de concentré: on obtient la solution par simple ajout d'eau du robinet. En règle générale, 2 heures d'immersion suffisent; cependant, il est possible d'allonger cette durée pour les résidus particulièrement tenaces. Il est en outre envisageable d'accélérer le processus en chauffant la solution, ou encore en utilisant un bain ultrasonique. Pour être sûr d'éliminer tout résidu, l'utilisateur peut commencer par un rinçage à l'eau claire, et finir par un rinçage à l'eau distillée ou déminéralisée.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité