Hyperskimmer cones for PerkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0579 8003-0580 8003-0581 8003-0584
HEWL8003-0579EA 281 EUR InStock
HEWL8003-0579 HEWL8003-0580 HEWL8003-0581 HEWL8003-0584
Hyperskimmer cones for PerkinElmer
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These hyperskimmer cones are equivalent to those from PerkinElmer ICP-MS for complete confidence.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the Agilent Stand Behind Warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
  • Parts qualified on a genuine PerkinElmer system
Many parts in Agilent packaging designed to be more durable, sturdy and provide the best protection during shipping to ensure the part arrives with no damage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité