L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sample cones for PerkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0571 8003-0573 8003-0575 8003-0577
HEWL8003-0571EA 603 EUR InStock
HEWL8003-0571 HEWL8003-0573 HEWL8003-0575 HEWL8003-0577
Sample cones for PerkinElmer
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These sample and skimmer cones are equivalent to those from PerkinElmer ICP-MS for complete confidence.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the Agilent Stand Behind Warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
  • Parts qualified on a genuine PerkinElmer system
  • Many parts in Agilent packaging designed to be more durable, sturdy and provide the best protection during shipping to ensure the part arrives with no damage
Large-orifice sampler and skimmer cones provide superior long-termMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité