Tubing for PerkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0682 8003-0683 8003-0684 8003-0685 8003-0686 8003-0688 8003-0689 8003-0690 8003-0691 8003-0692 8003-0693 8003-0694 8003-0695 8003-0696 8003-0697 8003-0698 8003-0699 8003-0700
HEWL8003-0682EA 107 EUR InStock
HEWL8003-0682 HEWL8003-0683 HEWL8003-0684 HEWL8003-0685 HEWL8003-0686 HEWL8003-0688 HEWL8003-0689 HEWL8003-0690 HEWL8003-0691 HEWL8003-0692 HEWL8003-0693 HEWL8003-0694 HEWL8003-0695 HEWL8003-0696 HEWL8003-0697 HEWL8003-0698 HEWL8003-0699 HEWL8003-0700
Tubing for PerkinElmer
Tuyaux Tubulures à chromatographie
This tubing is equivalent to PerkinElmer FIMS/FIAS tubing, so you can be confident that they will integrate seamlessly with your PerkinElmer AA system.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the stand behind warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
  • Parts qualified on a genuine PerkinElmer system
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité