Big traps, BMT/BOT series
Fournisseur: Agilent
BMT-2 BOT-2 BOT-4
HEWLBMT-2EA 429 EUR InStock
HEWLBMT-2 HEWLBOT-2 HEWLBOT-4
Big traps, BMT/BOT series
Filtres Filtres à gaz
Big moisture/oxygen traps ideal for bulk purification applications or where several instruments are plumbed from a single gas source.
  • One piece of heavy-walled aluminum tube eliminates potential leaks
  • Pressure: Up to 17,23 bar
  • 750 cm³ gas purifiers
Equipped with sintered stainless steel frits to prevent particulate contamination.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité